Få mere at vide
1-octadecylamin hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374088
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374088 25 g 25g
11364088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041378.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1838-08-0 | C18H40ClN | 305.975 g/mol
1-Octadecylaminhydrochlorid anvendes som organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1838-08-0
Molekylær formel C18H40ClN
Molekylvægt (g/mol) 305.975
MDL nummer MFCD00042018
InChI nøgle RNYJXPUAFDFIQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecylamine hydrochloride, stearylamine hydrochloride, 1-octadecylamine hydrochloride, stearamine hydrochloride, unii-3v3v50q0sj, 1-octadecanamine, hydrochloride, octadecylamine, hydrochloride, acmc-1bnqe, octadecyl-ammonium chloride, c18h39n.hcl
PubChem CID 519552
IUPAC navn octadecan-1-amin;hydrochlorid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octadecylamine hydrochloride
Smeltepunkt 160°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in hot methanol.
Formel vægt 305.97
Fysisk form Pulver