Få mere at vide
1-Octadecylamine, 95%
Artikelnummer. p-7046632
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11348266
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15458.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-30-1 | C18H39N | 269.52 g/mol
1-Octadecylamin anvendes som asfaltemulgator, smøremiddel og dispergeringsmidler. Det fungerer som et kationisk overfladeaktivt middel og finder anvendelse på hårskyllebaser, træbeskyttelsesmidler, tekstilblødgøringsmidler, farvningshjælpemidler og pigmentslibemidler. Det bruges i kedel som et tilsætningsstof, der forhindrer, at korrosionen opstår på grund af damp. Det er en grundlæggende byggesten og bruges som et mellemprodukt i fremstillingen af deres aminderivater, ethoxylater og amider. Metaloxid-nanokrystaller med kontrolleret størrelse og form fremstilles ved termisk nedbrydning af metalnitrater med octadecylamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Octadecylamin anvendes som asfaltemulgator, smøremiddel og dispergeringsmidler. Det fungerer som et kationisk overfladeaktivt middel og finder anvendelse på hårskyllebaser, træbeskyttelsesmidler, tekstilblødgøringsmidler, farvningshjælpemidler og pigmentslibemidler. Det bruges i kedel som et tilsætningsstof, der forhindrer, at korrosionen opstår på grund af damp. Det er en grundlæggende byggesten og bruges som et mellemprodukt i fremstillingen af deres aminderivater, ethoxylater og amider. Metaloxid-nanokrystaller med kontrolleret størrelse og form fremstilles ved termisk nedbrydning af metalnitrater med octadecylamin.
Opløselighed Opløseligt i chloroform, alkohol, ether, benzen og acetone
. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-30-1
Molekylær formel C18H39N
Molekylvægt (g/mol) 269.52
MDL nummer MFCD00008159
InChI nøgle REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
PubChem CID 15793
ChEBI CHEBI:63866
IUPAC navn octadecan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octadecylamine
Smeltepunkt 53°C to 55°C
Tæthed 0.862
Kogepunkt 180°C to 183°C (5 mmHg)
Flammepunkt 148°C (298°F)
Lineær formel CH3(CH2)17NH2
Mængde 25 g
Beilstein 636111
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,alcohol,ether,benzene and acetone.Insoluble in water.
Formel vægt 269.52
Procent renhed 95%