Få mere at vide
1-oktadecylamin, 95%
Artikelnummer. 11348266
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348266 25 g 25g
11358266 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15458.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 124-30-1 | C18H39N | 269,52 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
1-Octadecylamin anvendes som asfaltemulgator, smøremiddel og dispergeringsmidler. Det fungerer som et kationisk overfladeaktivt middel og finder anvendelse på hårskyllebaser, træbeskyttelsesmidler, tekstilblødgøringsmidler, farvningshjælpemidler og pigmentslibemidler. Det bruges i kedel som et tilsætningsstof, der forhindrer, at korrosionen opstår på grund af damp. Det er en grundlæggende byggesten og bruges som et mellemprodukt i fremstillingen af deres aminderivater, ethoxylater og amider. Metaloxid-nanokrystaller med kontrolleret størrelse og form fremstilles ved termisk nedbrydning af metalnitrater med octadecylamin.
Opløselighed Opløseligt i chloroform, alkohol, ether, benzen og acetone
. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-30-1
Molekylær formel C18H39N
Molekylvægt (g/mol) 269.52
MDL nummer MFCD00008159
InChI nøgle REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
PubChem CID 15793
ChEBI CHEBI:63866
IUPAC navn octadecan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octadecylamine
Smeltepunkt 53 °C til 55 °C
Tæthed 0.862
Kogepunkt 180 °C til 183 °C (5 mmHg)
Flammepunkt 148 °C (298 °F)
Lineær formel CH3(CH2)17NH2
Mængde 25 g
Beilstein 636111
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, alkohol, ether, benzen og acetone. Uopløselig i vand.
Formel vægt 269.52
Procent renhed 95%