Få mere at vide
1-oktadecæn, tech. 90%
Artikelnummer. 11323136
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323136 1000 mL 1 L
11313136 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11004.AU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.34 DKK
    435.65 DKK / 1 L
    Spare 48.69 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 112-88-9 | C18H36 | 252,486 g/mol
1-Octadecen er et billigt opløsningsmiddel med højt kogepunkt. På grund af denne egenskab erstatter den varmeoverførselsvæskerne såsom dowthem A eller terminol 66 og bruges i syntesen af højkvalitets CdSe-kvanteprikker (nanokrystal, der består af halvledermaterialer). Disse kvanteprikker finder anvendelse i transistorer, diodelasere og solceller. Det bruges også som opløsningsmiddel til syntese af jernoxid-nanosfærer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Octadecene er et billigt opløsningsmiddel med højt kogepunkt. På grund af denne egenskab erstatter den varmeoverførselsvæskerne såsom dowthem A eller terminol 66 og bruges i syntesen af højkvalitets CdSe-kvanteprikker (nanokrystal, der består af halvledermaterialer). Disse kvanteprikker finder anvendelse i transistorer, diodelasere og solceller. Det bruges også som opløsningsmiddel til syntese af jernoxid-nanosfærer.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, acetone og ether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Undgå reaktion med stærk Lewis eller mineralsyrer. Frie radikaler initiatorer bør undgås. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-88-9
Molekylær formel C18H36
Molekylvægt (g/mol) 252.486
MDL nummer MFCD00009003
InChI nøgle CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octadecene, octadecene, alpha-octadecene, .alpha.-octadecene, unii-h5zuq6v4ak, octadecene-1, h5zuq6v4ak, alkenes, c14-20 .alpha., 1-octadecene, analytical standard, linear octadecene
PubChem CID 8217
ChEBI CHEBI:30824
IUPAC navn octadec-1-en
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octadecene
Smeltepunkt 15 °C til 17 °C
Tæthed 0.789
Kogepunkt 178 °C til 179 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 154 °C (309 °F)
Brydningsindeks 1.444
Mængde 1000 mL
Beilstein 1761067
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, acetone og ether. Ublandelig med vand.
Formel vægt 252.48
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octadecene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octadecene