Få mere at vide
1-Octadecene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 17°C to 18°C |
| Tæthed | 0.79 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 315°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00009003 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | 1-Octadecene, 1-Octadecylene, 1-Octadecene |