Få mere at vide
1-oktadecen, 90%, tech.
Artikelnummer. 10215420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10215420 1 L Glasflaske 1 L
11984421 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129310010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.83 DKK
    437.65 DKK / 1 L
    Spare 48.18 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 112-88-9 | C18H36 | 252,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-88-9
Molekylær formel C18H36
Molekylvægt (g/mol) 252.48
InChI nøgle CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octadecene, octadecene, alpha-octadecene, .alpha.-octadecene, unii-h5zuq6v4ak, octadecene-1, h5zuq6v4ak, alkenes, c14-20 .alpha., 1-octadecene, analytical standard, linear octadecene
PubChem CID 8217
ChEBI CHEBI:30824
IUPAC navn octadec-1-en
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octadecene
Smeltepunkt 17,5 °C
Farve Farveløs til Amber
Tæthed 0.7890g/mL
Kogepunkt 315 °C
Flammepunkt 154 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)15CH=CH2
Brydningsindeks 1,4435 til 1,4455
Mængde 1 L
Beilstein 01,226
Specifik vægtfylde 0.789
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone, ether, petroleum og kul-tjære opløsningsmidler
Viskositet 3,6 mm2/s (40 °C)
Formel vægt 252.48
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octadecene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.