Få mere at vide
1-oktakanol, TRC
Artikelnummer. 30137818
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137818 100 g
30132982 5 g
17987614 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137818 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO235480100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-92-5
Molekylær formel C18 H38 O
Molekylvægt (g/mol) 270.49
Synonym Octadecan-1-ol, 1-Octadecanol (8CI, 9CI, ACI), 1-Hydroxyoctadecane, 1-Stearyl alcohol, Adol 62, Adol 64, Adol 68, Alfol 18, Alfol 18NF, Atalco S, Cachalot S 43, CO 1895, CO 1895F, CO 1897, CO 1898, Conol 1675, Conol 30F, Conol 30S, Conol 30SS, Crodacol S, Crodacol S 70, Crodacol S 95, Crodacol S 95 NF, Crodacol S 95EP, Elocol C 1899, Ginol 18, Hainol 18SS, Hyfatol 18-95, Hyfatol 18-98, Kalchol 8098, Kalcohl 80, Kalcohl 8098, Kalcohl 8099, Kalcol 8098, Kolliwax SA, Lanette 18, Lanette 18DEO, Lanette-S 3, Lanol S, Laurex 18, Lorol 28, Lorol C 18, n-Octadecanol, n-Octadecyl alcohol, Nacol 18-98, Nacol 1898, Nacol C 18, NSC 5379, Octadecanol, Octadecyl alcohol, Rofamol, Sipol S, Siponol S, Siponol SC, Speziol C 18 Pharma, Stearafine Pure, Stearic alcohol, Stearol, Stearyl alcohol, Stearyl alcohol NX, Steraffine, Tego Alkanol 18, ThaiOL 1898, VLTN 6
IUPAC navn Oktadekan-1-OL
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stearyl alcohol (Octadecanol)
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
Formel vægt 270.2923