Få mere at vide
1-oktadekanethiol, 96%
Artikelnummer. 11366796
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366796 25 g -
11376796 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04123.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2885-00-9 | C18H38S | 286,56 g/mol
1-Octadecanthiol (ODT) bruges til at afsætte thiolerede molekyler på overfladen af guldsubstrater, såsom SAM'er på guldkvartskrystalresonatorer, på spidsen af atomkraftmikroskopprober, kapacitive sensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Octadecanthiol (ODT) bruges til at afsætte thiolerede
molekyler på overfladen af guldsubstrater, såsom SAM'er på guldkvartskrystalresonatorer, på spidsen af atomkraftmikroskopprober, kapacitive sensorer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2885-00-9
Molekylær formel C18H38S
Molekylvægt (g/mol) 286.56
MDL nummer MFCD00004886
InChI nøgle QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecanethiol, 1-octadecanethiol, stearyl mercaptan, n-octadecyl mercaptan, octadecyl mercaptan, 1-mercaptooctadecane, octadecanthiol, n-octadecanethiol, octadecanethol, stearylmercaptan
PubChem CID 17905
IUPAC navn octadecan-1-thiol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octadecanethiol
Smeltepunkt 30 °C til 33 °C
Tæthed 0.847
Kogepunkt 180 °C (5 mmHg)
Flammepunkt 185 °C (365 °F)
Lugt Stank
Mængde 25 g
Beilstein 1811934
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 286.57
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octadecanethiol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octadecanethiol