Få mere at vide
1-Octadecanesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11367695
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367695 25 g 25g
11357695 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367695 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02406.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10147-41-8
Molekylær formel C18H37ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 353.00
MDL nummer MFCD00051521
InChI nøgle VDRWNKIQBYUKGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octadecanesulfonyl chloride, octadecane-1-sulphonyl chloride, 1-octadecanesulphonyl chloride, acmc-20aoso, octadecanesulfonylchloride, octadecanesulfonyl chloride, 1-octadecanesulfonylchloride
PubChem CID 66281
IUPAC navn octadecane-1-sulfonyl chloride
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octadecanesulfonyl chloride
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1794152
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 353.01
Procent renhed 95%