Få mere at vide
1-Octadecanesulfonic acid, sodium salt, 90%
Artikelnummer. 10698234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10698234 1 g Glasflaske 1g
10289143 5 g Glasflaske 5g
10730755 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10698234 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 384910010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13893-34-0 | C18H37NaO3S | 356.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13893-34-0
Molekylær formel C18H37NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 356.54
MDL nummer MFCD00051526
InChI nøgle KBAFDSIZQYCDPK-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octadecanesulfonate, sodium octadecane-1-sulfonate, sodium stearylsulfonate, sodium octadecanesulfonate, 1-octadecanesulfonic acid sodium salt, sodium octadecane-1-sulphonate, 1-octadecanesulfonic acid, sodium salt, sodium sterylsulfonate, sodium oxadecanesulfonate, sodium n-octadecylsulfonate
PubChem CID 23668003
IUPAC navn natrium; octadecan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octadecanesulfonic acid, sodium salt
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 163°C to 165°C
Farve Hvid
Elementær analyse 88% min. (C, H)
Tab ved tørring 5% max. (1 G, 105°C, 1 Hrs, 760mm)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)17SO3Na
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 356.54
Procent renhed 90%
Fysisk form Pulver