Få mere at vide
1-Octacosanol, TRC
Artikelnummer. 30010278
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30010278 25 g -
30005324 2.5 g 2.5g
17913215 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010278 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23965025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-61-9
Molekylær formel C28 H58 O
Molekylvægt (g/mol) 410.76
Synonym Cluytyl alcohol, Montanyl alcohol, NSC 10770, NSC 57768, Octacosanol, Octacosyl alcohol, n-Octacosanol, 1-Octacosanol
IUPAC navn Octacosan-1-OL
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octacosanol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C28H58O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29/h29H,2-28H2,1H3
Formel vægt 410.4488