Få mere at vide
1-Octacosanol, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091564 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10091564 250 mg Glasflaske 250mg
10441304 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10091564 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258132500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 557-61-9 | Molekylformel: C28H58O | Molekylvægt: 410,77 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-61-9
Molekylær formel C28H58O
Molekylvægt (g/mol) 410.77
MDL nummer MFCD00044770
InChI nøgle CNNRPFQICPFDPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octacosanol, octacosanol, montanyl alcohol, octacosyl alcohol, cluytyl alcohol, n-octacosanol, octacosanol-1, policosanol, octacosyl, polycosanol
PubChem CID 68406
ChEBI CHEBI:28243
IUPAC navn octacosan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octacosanol
CAS min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 83,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 200,0 °C til 250,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)27OH
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 6833
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i varme kulbrinter, varm dibutylether, THF, varm methylisobutylketon
Formel vægt 410.77
Procent renhed 90+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller afskallede krystaller