Få mere at vide
1-o-Tolueneazo-2-naphthol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-o-Tolueneazo-2-naphthol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N2O/c1-12-6-2-5-9-15(12)18-19-17-14-8-4-3-7-13(14)10-11-16(17)20/h2-11,20H,1H3/b19-18+ |
| Formel vægt | 262.1106 |
| Procent renhed | >95% |