Få mere at vide
1-O-Propylglycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-O-Propylglycerol |
| CAS | 61940-71-4 |
| Molekylær formel | C6H14O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Propoxy-1,2-propanediol, NSC 167418 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O3/c1-2-3-9-5-6(8)4-7/h6-8H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCOCC(O)CO |
| IUPAC navn | 3-propoxypropane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.17 |
| Formel vægt | 134.0943 |