Få mere at vide
1-O-n-Octyl-beta-D-glucopyranosid, 98%
Artikelnummer. 10541794 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10541794 5 g Glasflaske 5g
10502251 250 mg Glasflaske 250mg
10442421 1 g Glasflaske 1g
10502174 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10541794 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 230340050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 29836-26-8 | C14H28O6 | 292,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29836-26-8
Molekylær formel C14H28O6
Molekylvægt (g/mol) 292.37
MDL nummer MFCD00063288
InChI nøgle HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Synonym octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucoside
PubChem CID 62852
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-octoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 105 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 6857
Specifik rotationstilstand −32,00 (20,00 °C c=5,vand)
Specifik rotation -32
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar til let diset, farveløs til lys gul
Formel vægt 292.36
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks