Få mere at vide
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose, 90%
Artikelnummer. 11406340
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406340 1 g 1g
11416340 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406340 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27181.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 60134-26-1 | C6H12O4 | 148,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60134-26-1
Molekylær formel C6H12O4
Molekylvægt (g/mol) 148.16
MDL nummer MFCD00134161
InChI nøgle NVGJZDFWPSOTHM-XCSHRFQENA-N
Synonym 1-o-methyl-2-deoxy-d-ribose, 2r,3s-2-hydroxymethyl-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol, methyl 2-deoxy-d-ribofuranoside, 2r,3s-2-hydroxymethyl-5-methoxyoxolan-3-ol, methyl 2-deoxyribofuranoside, methyl-2-deoxy-d-erythro pentofuranoside, d-erythro-pentofuranoside, methyl 2-deoxy, pubchem9694, methyl 2-deoxy-d-erythro-pentofuranoside
PubChem CID 10154128
IUPAC navn (2R,3S)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxyoxolan-3-ol
SMIL COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Tæthed 1.224
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.469
Mængde 1 g
Optisk rotation +23° (c=1 in Water)
Formel vægt 148.17
Procent renhed 96%