Få mere at vide
1-O-Hexyl-2,3,5-trimethylhydroquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-O-Hexyl-2,3,5-trimethylhydroquinone |
| CAS | 148081-72-5 |
| Molekylær formel | C15 H26 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O2/c1-5-6-7-8-9-17-14-10-11(2)15(16)13(4)12(14)3/h10,14-16H,5-9H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCCCCOC1C=C(C)C(O)C(=C1C)C |
| IUPAC navn | 4-hexoxy-2,3,6-trimethylcyclohexa-2,5-dien-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.37 |
| Formel vægt | 238.1933 |