missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-O-Dodecyl-rac-glycerol, TRC

Artikelnummer. 30378295
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378295 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378295 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD52552010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-O-Dodecyl-rac-glycerol
CAS 1561-07-5
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C15H32O3
Mængde 10 g
Synonym -Dodecylglycerol Ether, 1-Lauryl Glyceryl Ether, 1-Monododecyl Glyceryl Ether, 3-(Dodecyloxy)-1,2-propanediol, Glycerol 1-Dodecyl Ether, Glycerol 1-lauryl Ether, Lauryl Glyceryl Ether, NSC 38645
InChI formel InChI=1S/C15H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-18-14-15(17)13-16/h15-17H,2-14H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
Molekylvægt (g/mol) 260.41
Formel vægt 260.2351
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.