Få mere at vide
1-O-Dodecyl-rac-glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-O-Dodecyl-rac-glycerol |
| CAS | 1561-07-5 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C15H32O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | -Dodecylglycerol Ether, 1-Lauryl Glyceryl Ether, 1-Monododecyl Glyceryl Ether, 3-(Dodecyloxy)-1,2-propanediol, Glycerol 1-Dodecyl Ether, Glycerol 1-lauryl Ether, Lauryl Glyceryl Ether, NSC 38645 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-18-14-15(17)13-16/h15-17H,2-14H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCOCC(O)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.41 |
| Formel vægt | 260.2351 |
| Vis mere |