Få mere at vide
1-O-Dimethoxytrityl-2-(N-Fmoc)-4-Aminobutyl)-1,3-propandiol, >95%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-O-Dimethoxytrityl-2-(N-Fmoc)-4-Aminobutyl-1,3-propanediol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C43H45NO6/c1-47-35-23-19-33(20-24-35)43(32-13-4-3-5-14-32,34-21-25-36(48-2)26-22-34)50-29-31(28-45)12-10-11-27-44-42(46)49-30-41-39-17-8-6-15-37(39)38-16-7-9-18-40(38)41/h3-9,13-26,31,41,45H,10-12,27-30H2,1-2H3,(H,44,46) |
| Formel vægt | 671.3247 |
| Procent renhed | >95% |