missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-O-Dihydroxyacetyl-D-menthol, TRC

Artikelnummer. 30377039
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377039 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377039 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4509105G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-O-Dihydroxyacetyl-D-menthol
CAS 1402543-99-0
Molekylær formel C12H22O4
Mængde 5 g
Synonym 2,2-Dihydroxy-acetic Acid (1S,2R,5S)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H22O4/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)16-12(15)11(13)14/h7-11,13-14H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
SMIL CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OC(=O)C(O)O
IUPAC navn [(1S,2R,5S)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] 2,2-dihydroxyacetate
Molekylvægt (g/mol) 230.3
Formel vægt 230.1518
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.