Få mere at vide
1-O-Benzylethanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-O-Benzylethanediol |
| CAS | 622-08-2 |
| Molekylær formel | C9H12O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-(Benzyloxy)ethanol, 2-(Phenylmethoxy)ethanol, 2-Benzyloxyethyl alcohol, Benzyl 2-hydroxyethyl ether, Benzyloxyethanol, BzG, Ethylene glycol benzyl ether, Ethylene glycol monobenzyl ether, Glycol monobenzyl ether, NSC 8886 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2 |
| SMIL | OCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-phenylmethoxyethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vægt | 152.0837 |