Få mere at vide
1-O-Alpha-D-Glucopyranosyl-D-mannitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-mannitol |
| CAS | 20942-99-8 |
| Molekylær formel | C12H24O11 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 6-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-mannitol, 1,1-GPM |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,4,5-pentol |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.31 |
| Formel vægt | 344.1319 |