missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-O-Acetyl-3,5-bis(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-D-ribose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-O-Acetyl-3,5-bis(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-D-ribose |
| CAS | 1207459-15-1 |
| Molekylær formel | C21 H18 Cl2 O7 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-, 1-acetate 3,5-bis(4-chlorobenzoate), [(2R,3S)-5-acetoxy-3-(4-chlorobenzoyl)oxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyl 4-chlorobenzoate, 1-O-Acetyl-3,5-bis(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-D-ribose |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18Cl2O7/c1-12(24)28-19-10-17(30-21(26)14-4-8-16(23)9-5-14)18(29-19)11-27-20(25)13-2-6-15(22)7-3-13/h2-9,17-19H,10-11H2,1H3/t17-,18+,19?/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC1C[C@H](OC(=O)c2ccc(Cl)cc2)[C@@H](COC(=O)c3ccc(Cl)cc3)O1 |
| IUPAC navn | [(2R,3S)-5-acetyloxy-3-(4-chlorobenzoyl)oxyoxolan-2-yl]methyl 4-chlorobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 453.27 |
| Formel vægt | 452.043 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?