missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-L-ribose, TRC

Artikelnummer. 30322485
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30322485 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30322485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1886451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-L-ribose
CAS 26287-72-9
Molekylær formel C28H24O9
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28?/m0/s1
SMIL CC(=O)OC1O[C@@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
IUPAC navn [(2S,3S,4S)-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl]methylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 504.48
Formel vægt 504.142
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.