Få mere at vide
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 98%
Artikelnummer. 11323456
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323456 5 g 5g
11313456 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14302.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 6974-32-9 | C28H24O9 | 504,491 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6974-32-9
Molekylær formel C28H24O9
Molekylvægt (g/mol) 504.491
MDL nummer MFCD00005357
InChI nøgle GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Synonym 1-o-acetyl-2,3,5-tri-o-benzoyl-beta-d-ribofuranose, beta-d-ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-bis benzoyloxy oxolan-2-yl methyl benzoate, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoyl-beta-d-ribofuranose, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoy-b-d-ribofuranose, 1-o-acetyl-2,3,5,tri-o-benzyl-beta-d-ribofuranose, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl methyl benzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, .beta.-d-ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxy methyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
PubChem CID 81455
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5S)-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl]methylbenzoat
SMIL CC(=O)OC1C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
Smeltepunkt 128 °C til 130 °C
Mængde 5 g
Beilstein 100243
Optisk rotation +44° (c=0,5 i chloroform)
Formel vægt 504.5
Procent renhed 98%