Få mere at vide
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose |
| Smeltepunkt | 128 °C til 130 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 100243 |
| Optisk rotation | +44° (c=0,5 i chloroform) |
| Formel vægt | 504.5 |
| Procent renhed | 98% |