Få mere at vide
1 NTU Ratio Turbidity Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11409169 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11409169 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11409169 Leverandør Reagecon Leverandørnr. CRSR1500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 DKK
    1051.65 DKK / 500ml
    Spare 88.35 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Suspension af ekstremt nøjagtig (± 1%) polymermikrosfærer med garanteret holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
  • Turbiditetsreferencestandard, Turbiditetsreferencemateriale.
  • Designet og formuleret til at overvinde de negative sikkerheds-, nøjagtigheds- og stabilitetsproblemer, der opleves med andre turbiditetsstandarder, primært formazin-baserede standarder.
  • Certificeret
  • NIST sporbar
  • Ikke-giftig, ikke-kræftfremkaldende
  • Meget præcis
  • Stabil
  • EPA godkendt
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ratio Instrumenter
Oversigt Flydende format i HDPE-flaske GL45
Nøjagtighed Nøjagtighed± 1 % NTU
Turbiditet 1 NTU± 1 %
Volumen (metrisk) 500 ml