Beskrivelse
- Garanteret stabilitet gennem hele holdbarheden selv efter åbning af flasken
- ±1 % nøjagtighed
- NIST sporbar
- US EPA godkendt
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Ratio Instrumenter |
| Form | Væske |
| Nøjagtighed | ±1 % NTU |
| Volumen (metrisk) | 100 ml |
| Emballagetype | HDPE flaske |