Få mere at vide
1-Nonylamin, 97%
Beskrivelse
1-Nonylamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Nonylamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som byggesten.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og kuldioxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Nonylamine |
| Smeltepunkt | -1 °C |
| Tæthed | 0.784 |
| Kogepunkt | 200 °C til 202 °C |
| Flammepunkt | 62 °C (143 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.433 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1733633 |
| Vis mere |