Få mere at vide
1-Nonylamin, 97%
Artikelnummer. 11463737
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463737 25 g 25g
11473737 100 g 100g
11483737 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18209.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-20-9 | C9H22ClN | 179,73 g/mol
1-Nonylamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Nonylamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som byggesten.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-20-9
Molekylær formel C9H22ClN
Molekylvægt (g/mol) 179.73
MDL nummer MFCD00008249
InChI nøgle IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9
PubChem CID 16215
IUPAC navn nonan-1-amin
SMIL [Cl-].CCCCCCCCC[NH3+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nonylamine
Smeltepunkt -1°C
Tæthed 0.784
Kogepunkt 200°C to 202°C
Flammepunkt 62°C (143°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.433
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1733633
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 143.27
Procent renhed ≥98%