Få mere at vide
1-Nonanol, TRC
Artikelnummer. 30468011
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
30468011 25 mL
1 options
Artikelnummer. 30468011 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN64934025ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nonanol
CAS 143-08-8
Molekylær formel C9 H20 O
Mængde 25 mL
Synonym 1-Nonanol (9CI','ACI), Nonyl alcohol (8CI), 1-Hydroxynonane, Linevol 9, n-Nonan-1-ol, n-Nonyl alcohol, Nonan-1-ol, Nonanol, NSC 5521, Octyl carbinol, Pelargonic alcohol
InChI formel InChI=1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCO
IUPAC navn nonan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 144.25
Formel vægt 144.1514