Få mere at vide
1-Nonanol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Nonanol |
| CAS | 143-08-8 |
| Molekylær formel | C9 H20 O |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | 1-Nonanol (9CI','ACI), Nonyl alcohol (8CI), 1-Hydroxynonane, Linevol 9, n-Nonan-1-ol, n-Nonyl alcohol, Nonan-1-ol, Nonanol, NSC 5521, Octyl carbinol, Pelargonic alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCO |
| IUPAC navn | nonan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.25 |
| Formel vægt | 144.1514 |