Få mere at vide
1-Nonanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15869350
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15869350 250 mL
15859350 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15869350 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8068660250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-08-8
Grad Research
Molekylær formel CH3(CH2)7CH2OH
Molekylvægt (g/mol) 144.25
Tekniske data
Smeltepunkt -7°C
Tæthed 0.83 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 212.1°C/1018 hPa
MDL nummer MFCD00002990
Mængde 250 mL
Synonym 1-Nonanol, Nonyl alcohol, 1-Nonanol