Tekniske data
| CAS | 143-08-8 |
| Smeltepunkt | -5° °C |
| Kogepunkt | 213 °C |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Molekylær formel | C9H20O |
| MDL nummer | 2990 |
| Mængde | 500 mL |
| Synonym | 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol |
| InChI nøgle | ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCCCCCCCCO |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Nonanol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H332-Farlig ved indånding.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.