Få mere at vide
1-Nonanol, 99%
Beskrivelse
Den primære anvendelse af nonanol er i fremstillingen af kunstig citronolie. 1-Nonanol bruges hovedsageligt i menneskeskabt roseessens, blødgører, overfladeaktivt middel. 1-Nonanol blev brugt som referencemateriale til bestemmelse af luftbårne sporeniveauer. 1-Nonanol hæmmede den bakterielle luciferase (BL) reaktion på en dosisafhængig måde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Den primære anvendelse af nonanol er i fremstillingen af kunstig citronolie. 1-Nonanol bruges hovedsageligt i menneskeskabt roseessens, blødgører, overfladeaktivt middel. 1-Nonanol blev brugt som referencemateriale til bestemmelse af luftbårne sporeniveauer. 1-Nonanol hæmmede den bakterielle luciferase (BL) reaktion på en dosisafhængig måde.
Opløselighed Opløseligt i vand
(1 g/L) ved 20 C, °ether, ethanol, acetone, chloroform og mineralolie.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Sørg for god ventilation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Nonanol |
| Smeltepunkt | -7 °C |
| Tæthed | 0.827 |
| Kogepunkt | 214 °C til 216 °C |
| Flammepunkt | 75 °C (167 °F) |
| Lugt | Behageligt |
| Lineær formel | CH3(CH2)8OH |
| Brydningsindeks | 1.433 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Vis mere |