Få mere at vide
1-Nonanol, 99%
Artikelnummer. 11404164
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404164 100 g 100g
11414164 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404164 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12510.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143-08-8 | C9H20O | 144.258 g/mol
Den primære anvendelse af nonanol er i fremstillingen af kunstig citronolie. 1-Nonanol bruges hovedsageligt i menneskeskabt roseessens, blødgører, overfladeaktivt middel. 1-Nonanol blev brugt som referencemateriale til bestemmelse af luftbårne sporeniveauer. 1-Nonanol hæmmede den bakterielle luciferase (BL) reaktion på en dosisafhængig måde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Den primære anvendelse af nonanol er i fremstillingen af kunstig citronolie. 1-Nonanol bruges hovedsageligt i menneskeskabt roseessens, blødgører, overfladeaktivt middel. 1-Nonanol blev brugt som referencemateriale til bestemmelse af luftbårne sporeniveauer. 1-Nonanol hæmmede den bakterielle luciferase (BL) reaktion på en dosisafhængig måde.
Opløselighed Opløseligt i vand
(1 g/L) ved 20 C, °ether, ethanol, acetone, chloroform og mineralolie.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Sørg for god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-08-8
Molekylær formel C9H20O
Molekylvægt (g/mol) 144.258
MDL nummer MFCD00002990
InChI nøgle ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
PubChem CID 8914
ChEBI CHEBI:35986
IUPAC navn nonan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nonanol
Smeltepunkt -7°C
Tæthed 0.827
Kogepunkt 214°C to 216°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Lugt Pleasant
Lineær formel CH3(CH2)8OH
Brydningsindeks 1.433
Mængde 100 g
FN nummer UN3082
Beilstein 969213
Merck Index 14,6679
Opløselighedsinformation Soluble in water (1g/L) at 20°C,ether,ethanol,acetone,chloroform,and mineral oil.
Formel vægt 144.26
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonalol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Nonanol