Få mere at vide
1-Nonanol, 97%
Artikelnummer. 10498690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10498690 100 mL Glasflaske 100ml
10744471 250 mL Glasflaske 250ml
10541554 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10498690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157471000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 143-08-8 | C9H20O | 144,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-08-8
Molekylær formel C9H20O
Molekylvægt (g/mol) 144.26
MDL nummer MFCD00002990
InChI nøgle ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
PubChem CID 8914
ChEBI CHEBI:35986
IUPAC navn nonan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nonanol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -5,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8270g/mL
Kogepunkt 213,0 °C til 215,0 °C
Flammepunkt 74 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)8OH
Brydningsindeks 1,4324 til 1,4344
Mængde 100 mL
FN nummer 3082
Beilstein 01, 423
Merck Index 15, 6766
Specifik vægtfylde 0.827
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1 g/L (20 °C)
Formel vægt 144.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Nonanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.