Få mere at vide
1-Nonanethiol, TRC
Artikelnummer. 30480308
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30480308 500 mg -
30467868 2.5 g 2.5g
30476825 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480308 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN649765500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1455-21-6
Molekylær formel C9 H20 S
Molekylvægt (g/mol) 160.32
Synonym 1-Mercaptononane, NSC 5563, Nonanethiol, Nonyl mercaptan, Nonylthiol, n-Nonanethiol, n-Nonyl mercaptan, n-Nonylthiol
IUPAC navn Nonane-1-Thiol
SMIL CCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nonanethiol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Formel vægt 160.1286