Få mere at vide
1-Nonadecanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Nonadecanol |
| CAS | 1454-84-8 |
| Molekylær formel | C19 H40 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Nonadecanol, Nonadecyl alcohol, n-1-Nonadecanol, n-Nonadecanol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20/h20H,2-19H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCO |
| IUPAC navn | nonadecan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.52 |
| Formel vægt | 284.3079 |