Få mere at vide
1-Nonadecanol, Mikromol™
Beskrivelse
1-Nonadecanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Nonadecanol |
| CAS | 1454-84-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Nonadecanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H40 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Nonadecanol, Nonadecyl alcohol, n-1-Nonadecanol, n-Nonadecanol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20/h20H,2-19H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCO |
| IUPAC navn | nonadecan-1-ol |
| Vis mere |