missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Nitrosopyrrolidine, TRC

Artikelnummer. 30012227
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012227 10 g
30005537 5 g
17973395 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012227 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN54595010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 930-55-2
Molekylær formel C4 H8 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Synonym Pyrrolidine, 1-nitroso-, 1-Nitrosopyrrolidine, N-Nitrosopyrrolidine, NPYR, NSC 18797
IUPAC navn 1-nitrosopyrrolidine
SMIL O=NN1CCCC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitrosopyrrolidine
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
Formel vægt 100.0637
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.