missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Nitrosopyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosopyrrolidine |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2 |
| Formel vægt | 100.0637 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?