missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Nitrosopyrrolidine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosopyrrolidine-d4 |
| CAS | 57371-40-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4 2H4 H4 N2 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pyrrolidine-2,2,5,5-d4, 1-nitroso- (9CI), 1-Nitrosopyrrolidine-2,2,5,5-d4, N-Nitrosopyrrolidine (2,2,5,5-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])N1N=O |
| IUPAC navn | 2,2,5,5-tetradeuterio-1-nitrosopyrrolidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.14 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?