Få mere at vide
1-Nitrosopyrrolidin-2-one, TRC
Artikelnummer. 30137501
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137501 500 mg
30136478 1 g
18043930 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137501 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN545953500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54634-49-0
Molekylær formel C4H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 114.1
Synonym 1-Nitroso-2-pyrrolidinone, 1-Nitroso-2-pyrrolidone, N-Nitroso-2-pyrrolidinone;
IUPAC navn 1-nitrosopyrrolidin-2-one
SMIL O=C1CCCN1N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nitrosopyrrolidin-2-one
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O2/c7-4-2-1-3-6(4)5-8/h1-3H2
Formel vægt 114.0429