Få mere at vide
1-Nitrosopyrrolidin-2-one (200 μg/ml i Methanol), TRC
Artikelnummer. 30478259
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30478259 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30478259 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT85151X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nitrosopyrrolidin-2-one
CAS 54634-49-0
Molekylær formel C4H6N2O2
Mængde 1 mL
Synonym 1-Nitroso-2-pyrrolidinone, 1-Nitroso-2-pyrrolidone, N-Nitroso-2-pyrrolidinone
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O2/c7-4-2-1-3-6(4)5-8/h1-3H2
SMIL O=C1CCCN1N=O
IUPAC navn 1-nitrosopyrrolidin-2-en
Molekylvægt (g/mol) 114.1
Formel vægt 114.0429
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1-Nitrosopyrrolidin-2-one 200 μg/mL