Få mere at vide
1-Nitroso-2-naftalen, 98%
Artikelnummer. 11483324
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483324 10 g 10g
11493324 50 g 50g
11403334 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483324 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10622.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
CAS: 131-91-9 | C10H7NO2 | 173,171 g/mol
1-Nitroso-2-naphthol som kompleksdannende middel til on-line prækoncentration af kobolt med FI-FAAS. 1-Nitroso-2-naphthol er den chelaterende ionbytter i syntesen af aluminiumoxidadsorbenter, der er af sur, basisk og neutral natur. Det bruges til fjernelse og forkoncentrering af Pb(II), Cu(II), Cr(III) fra affald samt drikkevand. Det bruges også til forkoncentrering af kobolt ved hjælp af C(18) mikrosøjle med flowinjektion, der er koblet til et flammeatomabsorptionsspektrometri (FI-FAAS) system. 1-Nitroso-2-naphthol anvendes til fremstilling af 1-nitroso-2-naphthol-natriumnitrit-reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Nitroso-2-naphthol som kompleksdannende middel til on-line prækoncentrering af kobolt med FI-FAAS. 1-Nitroso-2-naphthol er den chelaterende ionbytter i syntesen af aluminiumoxidadsorbenter, der er af sur, basisk og neutral natur. Det bruges til fjernelse og forkoncentrering af Pb(II), Cu(II), Cr(III) fra affald samt drikkevand. Det bruges også til forkoncentrering af kobolt ved hjælp af C(18) mikrosøjle med flowinjektion, der er koblet til et flammeatomabsorptionsspektrometri (FI-FAAS) system. 1-Nitroso-2-naphthol anvendes til fremstilling af 1-nitroso-2-naphthol-natriumnitrit-reagens.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-91-9
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.171
MDL nummer MFCD00003884
InChI nøgle YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nitroso-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-nitroso, nitroso-beta-naphthol, 2-naphthol, 1-nitroso, 1-nitroso-2-naftol, zelen moridlova 4, zelen moridlova 4 czech, alpha-nitroso-beta-naphthol, 1-nitroso-2-naftol czech, unii-757i55u2qx
PubChem CID 8580
IUPAC navn 1-nitrosonaftalen-2-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nitroso-2-naphthol
Smeltepunkt 104 °C til 108 °C (dekomponering)
Mængde 10 g
FN nummer UN3077
Beilstein 776947
Merck Index 14,6641
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 173.17
Procent renhed 99%