Få mere at vide
1-Nitroso-2-naftalen, 98%
Artikelnummer. 10123060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10123060 25 g Glasflaske 25g
10183100 100 g Glasflaske 100g
10489060 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10123060 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151530250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00 DKK
    338.65 DKK / 25g
    Spare 64.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 131-91-9 | C10H7NR.2 | 173,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-91-9
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.17
MDL nummer MFCD00003884
InChI nøgle YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nitroso-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-nitroso, nitroso-beta-naphthol, 2-naphthol, 1-nitroso, 1-nitroso-2-naftol, zelen moridlova 4, zelen moridlova 4 czech, alpha-nitroso-beta-naphthol, 1-nitroso-2-naftol czech, unii-757i55u2qx
PubChem CID 8580
IUPAC navn 1-nitrosonaftalen-2-ol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nitroso-2-naphthol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 104,0 °C til 108,0 °C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ONC10H6OH
Mængde 25 g
Beilstein 07, 712
Merck Index 15, 6728
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, æter, benzen, kulstof, disulfid, ætsende alkaliopløsninger og istidssyre, let opløselig i kold petroleumsæter
Formel vægt 173.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Nitroso-2-naphthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.