Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsyre, dinatriumsalthydrat, ren, indikatorgra
Artikelnummer. 10041561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10041561
Brand: Thermo Scientific Chemicals 346555000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 525-05-3 | C10H5NNa2O8S2 | 377.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 525-05-3
Molekylær formel C10H5NNa2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 377.25
MDL nummer MFCD00149246
InChI nøgle DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
PubChem CID 10672
IUPAC navn dinatrium;3-hydroxy-4-nitrosonaftalen-2,7-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nitroso-2-naphthol-3, 6-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Gul til Orange
Tab ved tørring 5% max. (1 g, 105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 11, II, 190
Merck Index 15, 6731
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water
Formel vægt 377.25
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.