Få mere at vide
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsyre dinatriumsalt, 90+%
Artikelnummer. 11430987
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430987 500 g 500g
11410987 25 g 25g
11420987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23375.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 525-05-3 | C10H5NNa2O8S2 | 377,25 g/mol
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsyre dinatriumsalt er den mest følsomme bestemmelse af sporkoboltreagenser, der anvendes til bestemmelse af kobolt- og kaliumfølsomme reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsyre dinatriumsalt er den mest følsomme bestemmelse af sporkoboltreagenser, der anvendes til bestemmelse af kobolt- og kaliumfølsomme reagenser.
Opløselighed Lidt opløseligt i methanol og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 525-05-3
Molekylær formel C10H5NNa2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 377.25
MDL nummer MFCD00149246
InChI nøgle DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
PubChem CID 10672
SMIL [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 500 g
Beilstein 3643930
Merck Index 14,6644
Opløselighedsinformation Let opløselig i methanol og ethanol.
IUPAC navn dinatrium;3-hydroxy-4-nitrosonaftalen-2,7-disulfonat
Formel vægt 377.26
Procent renhed ≥90%